Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Interferenzfilter
Bessere Leistung Ihrer Spektralphotometer
665.00 € - 1345.00 €
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11404879
|
Cole-Parmer™
99968-79 |
360 nm |
1345.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11464889
|
Cole-Parmer™
15986-41 |
480 nm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11414899
|
Cole-Parmer™
99968-71 |
520 nm |
665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11404889
|
Cole-Parmer™
10089-83 |
430 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11494879
|
Cole-Parmer™
10089-82 |
420 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11464899
|
Cole-Parmer™
99968-72 |
550 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11404919
|
Cole-Parmer™
16181-19 |
660 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11424919
|
Cole-Parmer™
10090-04 |
680 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11474879
|
Cole-Parmer™
10089-80 |
410 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Wählen Sie Zubehör für Ihre Anwendung
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Interferenzfilter |