missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jenway™ Jenway™ Interferenzfilter
Jenway™ Interferenzfilter sind Fluorometerfilter, die für geringere Wellenlängenanforderungen geeignet sind.
Marke: Jenway™ 10089-74
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Fluorimeterfilter
- Wird normalerweise als Emissionsfilter verwendet, bei denen ein wesentlich kleinerer Wellenlängenbereich erforderlich ist
- Lässt die angegebene Wellenlänge von Licht ±5 nm bis zur Probe durch.
Spezifikation
Interferenzfilter | |
Porengröße: 300 Nanometer | |
300 nm |