Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Auslaufrohr für Kanister
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Beschreibung
- Flexibler HDPE-Ausguss
- Kappe schwarz
- DIN 51
Spezifikation
Produkttyp | Kanisterausguss |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Ausguss |
Beschreibung | 22 mm Durchm. |
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | 216 l Jerrican |
Länge (metrisch) | 150┬ámm |