Learn More
JIB-04, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16485928 10 mg -
16472077 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16485928
Marke: Medchem Express HY13953
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress JIB-04 is a pan-selective Jumonji histone demethylase inihibitor with IC50s of 230, 340, 855, 445, 435, 1100, and 290 nM for JARID1A, JMJD2E, JMJD3, JMJD2A, JMJD2B, JMJD2C, and JMJD2D, respectively.
JIB-04 is a pan-selective Jumonji histone demethylase inihibitor with IC50s of 230, 340, 855, 445, 435, 1100, and 290 nM for JARID1A, JMJD2E, JMJD3, JMJD2A, JMJD2B, JMJD2C, and JMJD2D, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JIB-04
CAS 199596-05-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H13ClN4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (161.94 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (6.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=C(N/N=C(C2=CC=CC=C2)/C3=NC=CC=C3)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 308.76
Formelmasse 308.76
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death