Learn More
JJKK 048, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496927
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16496927 5 mg
16452996 25 mg
16404218 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496927 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108613
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress JJKK 048 is an ultrapotent and highly selective inhibitor of Monoacylglycerol lipase (MAGL).
JJKK 048 is an ultrapotent and highly selective inhibitor of Monoacylglycerol lipase (MAGL).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JJKK 048
CAS 1515855-97-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H22N4O5
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (76.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N1CCC(C(C2=CC=C(OCO3)C3=C2)C4=CC=C(OCO5)C5=C4)CC1)N6N=CN=C6
Molekulargewicht (g/mol) 434.44
Formelmasse 434.44
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation