Learn More
JMJD3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55354-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30233530
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The JMJD3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human JMJD3. This antibody recognizes human antigen. The JMJD3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
JMJD3
Polyclonal
Unconjugated
Peptide
150 μL
Primary
Human
177 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
600 μg/mL
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
23135
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody