Learn More
JMJD3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | JMJD3 |
|---|---|
| Konzentration | 600 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30233285
|
Proteintech
55354-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30233530
|
Proteintech
55354-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The JMJD3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human JMJD3. This antibody recognizes human antigen. The JMJD3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
| JMJD3 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 600 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 23135 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |