Learn More
JMV 2959, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097822
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484096 25 mg -
16472638 5 mg 5 Milligramm
16460439 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16484096 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00433
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress JMV 2959 is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32 nM.
JMV 2959 is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JMV 2959
CAS 925238-89-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H32N6O2
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (49.15 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N[C@@H](C1=NN=C(CCC2=CC=CC=C2)N1CC3=CC=C(OC)C=C3)CC4=CNC5=C4C=CC=C5)CN
Molekulargewicht (g/mol) 508.61
Formelmasse 508.61
Reinheit (%) 99.91%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism