Learn More
JMY Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen JMY
Konzentration 0.43 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883635
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
25098-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16873635
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
25098-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
JMY acts both as a nuclear p53/TP53-cofactor and a cytoplasmic regulator of actin dynamics depending on conditions. In nucleus, acts as a cofactor that increases p53/TP53 response via its interaction with p300/EP300. Increases p53/TP53-dependent transcription and apoptosis, suggesting an important role in p53/TP53 stress response such as DNA damage. In cytoplasm, acts as a nucleation-promoting factor for both branched and unbranched actin filaments. Activates the Arp2/3 complex to induce branched actin filament networks. Also catalyzes actin polymerization in the absence of Arp2/3, creating unbranched filaments. Contributes to cell motility by controlling actin dynamics. May promote the rapid formation of a branched actin network by first nucleating new mother filaments and then activating Arp2/3 to branch off these filaments. The p53/TP53-cofactor and actin activator activities are regulated via its subcellular location.
Spezifikation
Spezifikation
JMY
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q8N9B5, Q9QXM1
133746, 57748, 683593
JMY Fusion Protein Ag18735
Primary
-20°C
JMY
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
JMY, WHDC1L3
Jmy
IgG
Antigen Affinity Chromatography