Learn More
JNJ-38877618, MedChemExpress
Beschreibung
JNJ-38877618 is a potent, highly selective, orally bioavailable Met kinase inhibitor with IC50s of 2 and 3 nM for wild type and mutant Met, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | JNJ-38877618 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 943540-74-7 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H12F2N6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 5 mg/mL (13.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(C1=CC=C2N=CC=CC2=C1)(F)C3=NN=C4C=CC(C5=CC=NC=C5)=NN43 |
| Mehr anzeigen |