Learn More
Josamycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478826
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16478826
Marke: Medchem Express HYB1920
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Josamycin (EN-141) is a macrolide antibiotic exhibiting antimicrobial activity against a wide spectrum of pathogens, such as bacteria. The dissociation constant Kd from ribosome for Josamycin is 5.5 nM.
Josamycin (EN-141) is a macrolide antibiotic exhibiting antimicrobial activity against a wide spectrum of pathogens, such as bacteria. The dissociation constant Kd from ribosome for Josamycin is 5.5 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Josamycin
Physikalische Form Powder
CAS 16846-24-5
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C42H69NO15
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym EN-141
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 41.67 mg/mL (50.33 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (10.06 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2OC(CC(C)C)=O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(C)=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 827.99
Formelmasse 827.99
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.