Learn More
(+)-JQ-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488207
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488207 5 mg 5 Milligramm
16456076 100 mg -
16445498 10 mg -
16421656 500 mg 500 Milligramm
16421066 200 mg -
16401677 50 mg 50 Milligramm
16401329 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16488207 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13030
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress (+)-JQ-1 (JQ1) is a potent, specific, and reversible BET bromodomain inhibitor, with IC50s of 77 and 33 nM for the first and second bromodomain (BRD4(1/2)). (+)-JQ-1 also activates autophagy.
(+)-JQ-1 (JQ1) is a potent, specific, and reversible BET bromodomain inhibitor, with IC50s of 77 and 33 nM for the first and second bromodomain (BRD4(1/2)). (+)-JQ-1 also activates autophagy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-JQ-1
CAS 1268524-70-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H25ClN4O2S
Menge 5 mg
Synonym JQ1
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 45 mg/mL (98.47 mM)
SMILES O=C(C[C@H]1C2=NN=C(N2C3=C(C(C4=CC=C(C=C4)Cl)=N1)C(C)=C(S3)C)C)OC(C)(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 456.99
Formelmasse 456.99
Reinheit (%) 98.65%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death