Learn More
JSH-150, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450489
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 16450489
Marke: Medchem Express HYX0150
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JSH-150
CAS 2247481-21-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H33ClN6O2S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (197.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCN[C@@H]1CC[C@@H](NC2=NC=C(Cl)C(C3=CSC(NCC4(C#N)CCOCC4)=N3)=C2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 505.08
Formelmasse 505.08
Reinheit (%) 95.64%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.