Learn More
JSH-150, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16482698 5 mg 5 Milligramm
16450489 10 mg -
16424136 25 mg -
3 options
Artikelnummer. 16482698
Marke: Medchem Express HYX0150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material JSH-150
CAS 2247481-21-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H33ClN6O2S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (197.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCN[C@@H]1CC[C@@H](NC2=NC=C(Cl)C(C3=CSC(NCC4(C#N)CCOCC4)=N3)=C2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 505.08
Formelmasse 505.08
Reinheit (%) 95.64%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease