Learn More
Thermo Scientific™ Jump-In™ GripTite™ HEK 293 Kit
Artikelnummer. 11642089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11642089 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11642089 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A14150
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Jump-In™ GripTite™ HEK293-Kit ermöglicht die gezielte Integration von genetischem Material an einer bestimmten vorgefertigten R4-Stelle in der Jump-In™ GripTite™ HEK293-Zelllinie, um eine isogene, robuste Zelllinie mit weniger Aufwand und in kürzerer Zeit als bei herkömmlichen Methoden der Zelltechnik zu erstellen.
Die hohe Retargeting-Effizienz, die durch die R4-Stellen in der GripTite™ HEK293-Zelllinie ermöglicht wird, erlaubt die Verwendung des isogenen Pools für zusätzliche Experimente, ohne dass eine klonale Auswahl durchgeführt werden muss. Alternativ ermöglicht die hohe Retargeting-Effizienz die einfache Auswahl eines positiven, robusten Klons, der Ihr Gen von Interesse exprimiert.
Mit dem Jump-In™ GripTite™ HEK293-Kit haben Sie folgende Optionen:
• Entwickeln Sie schnell und effizient robust entwickelte, isogene Zellpools in etwa der Hälfte der Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der Zelltechnik
• Verwenden Sie die isogene Expression eines definierten, genomischen Locus als ideale Lösung für die vergleichende Analyse von Genfamilien, Isoformen oder Orthologen
• Erzeugen Sie mit dem vereinfachten Arbeitsablauf parallel mehrere Zelllinien
• Einfacher Zugriff auf die Technologie ohne komplizierte Lizenzen oder Einschränkungen bei der Interpretation
Sparen Sie Zeit mit der schnellen und effizienten Herstellung von Zelllinien
Mit dem Jump-In™ GripTite™ HEK293-Kit können Sie funktionelle Zell-Pools in nur 2 Wochen ohne aufwändige Klonisolierung und -analyse erstellen. Das optimierte Protokoll erleichtert die gleichzeitige Herstellung mehrerer Zelllinien. Selbst klonale Zelllinien können durch den hohen Anteil positiver Klone mit weniger Zeit- und Arbeitsaufwand erzeugt werden. Darüber hinaus bietet Ihnen die Jump-In™ Technologie die Freiheit, eine unbegrenzte Anzahl von Zelllinien ohne restriktive Lizenzierungsanforderungen zu erzeugen.
Erweitern Sie Ihre experimentellen Möglichkeiten
Das Jump-In™GripTite™ HEK293-Kit ist die ideale Lösung für Zellen und Assays, bei denen transiente Engineering-Technologien problematisch sind, sowie für schwer herzustellende Zelllinien. Das Kit bietet außerdem eine bequeme Möglichkeit, Zielpanels von Genfamilien, Isoformen oder Orthologen zu erstellen. Die Codierung von Genen für große Proteine oder Proteine mit mehreren Einheiten stellt kein Problem dar, da die Gateway™ Zielvektoren große Inserts akzeptieren.
Das Kit enthält:
• pJTI™ R4 Dest CMV pA-Vektor (100 µg)
• pJTI™ R4 Int-Vektor (100 µg)
• Jump-In™GripTite™ HEK293-Zellen (2 Fläschchen mit je 1 ml)
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Jump-In™ GripTite™ HEK293
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält:
Jump-In™ GripTite™ HEK293-Zellen
pJTI™ R4 Int (Integrase-Vektor)
pJTI™ R4 DEST CMV pA (Zielvektor)
Lagern Sie die Zellen direkt nach Erhalt in flüssigem Stickstoff und die Vektoren bei -20 °C. Zellen, die bei -80 °C gelagert werden, können schnell an Lebensfähigkeit verlieren.
Liefertyp Transfektion
Format Kit
Promoter CMV
Expressionssystem Säugetiere
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinexpression, Assay-Entwicklung
Hauptbedienfelder Entwicklung stabiler Zelllinien, gezielte Integration
Produktlinie Jump-In
Produkttyp HEK293-Kit
Menge 1 Kit
Selektionsmittel (eukaryotisch) Geneticin™ (G-418), Hygromycin
Systemtyp Jump-In™