Learn More
Thermo Scientific™ Jump In™ T-REx™ CHO-K1-Kit
Beschreibung
The Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit allows the targeted integration of genetic material into a specific pre-engineered R4 site in the Jump-In™ CHO-K1 cell line, to create an inducible isogenic stable cell line with less effort and in less time than traditional cell engineering methods. These cells stably express the tetracycline repressor protein, allowing for inducible expression of your retargeted gene of interest upon the addition of doxycycline.
The high retargeting efficiency, made possible by the R4 sites in the CHO-K1 cell line, allows the use of the isogenic pool for additional experiments without the need for clonal selection. Alternatively, the high retargeting efficiency allows for the easy selection of a positive stable clone expressing your gene of interest.
Die hohe Retargeting-Effizienz, die durch die R4-Stellen in der CHO-K1-Zelllinie ermöglicht wird, erlaubt die Verwendung des isogenen Pools für zusätzliche Experimente, ohne dass eine klonale Auswahl durchgeführt werden muss. Alternativ ermöglicht die hohe Retargeting-Effizienz die einfache Auswahl eines positiven, stabilen Klons, der Ihr Gene von Interesse exprimiert.
Mit dem Jump-In™ T-REx™ CHO-K1-Kit:
• Entwickeln Sie schnell und effizient robust entwickelte, isogene Zellpools in etwa der Hälfte der Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der Zelltechnik
• Erzielen Sie eine induzierbare Expression Ihres Gens von Interesse mithilfe von Doxycyclin
• Verwenden Sie die isogene Expression eines definierten, genomischen Locus als ideale Lösung für die vergleichende Analyse von Genfamilien, Isoformen oder Orthologen
• Erzeugen Sie mit dem vereinfachten Arbeitsablauf parallel mehrere Zelllinien
• Erhalten Sie einen einfachen Zugriff auf die Technologie ohne komplizierte Lizenzen oder Einschränkungen bei der Interpretation
Sparen Sie Zeit mit der schnellen und effizienten Herstellung von Zelllinien
Mit dem Jump-In™ T-REx™ CHO-K1-Kit können Sie funktionelle Zell-Pools in nur 2 Wochen ohne aufwändige Klonisolierung und -analyse erstellen. Der optimierte Arbeitsablauf erleichtert die gleichzeitige Herstellung mehrerer Zelllinien. Selbst klonale Zelllinien können durch den hohen Anteil positiver Klone mit weniger Zeit- und Arbeitsaufwand erzeugt werden. Darüber hinaus bietet Ihnen die Jump-In™ Technologie die Freiheit, eine unbegrenzte Anzahl von Zelllinien ohne restriktive Lizenzierungsanforderungen zu erzeugen.
Erweitern Sie Ihre experimentellen Möglichkeiten
Das Jump-In™ T-REx™ CHO-K1-Kit ermöglicht die induzierbare Expression Ihres toxischen oder instabilen Gens von Interesse und ist die ideale Lösung für Ziele und Assays, bei denen transiente Engineering-Technologien problematisch sind. Das Kit bietet außerdem eine bequeme Möglichkeit, Zielpanels von Genfamilien, Isoformen oder Orthologen zu erstellen. Die Codierung von Genen für große Proteine oder Proteine mit mehreren Einheiten stellt kein Problem dar, da die Gateway™ Zielvektoren große Inserts akzeptieren.
Inhalt des Kits:
Jump-In™ T-REx™ CHO-K1-Zellen (2 Fläschchen mit je 1 ml)
pJTI™ R4 Dest CMV TO pA-Vektor (100 µg) – ein Gateway™ Zielvektor, der die induzierbare Expression Ihres Gens von Interesse unter Kontrolle des starken CMV-Promoters durch Aufnahme des Tet-Operons fördert.
pJTI™ R4 Int-Vektor (100 µg) – exprimiert die R4-Integrase, um das Retargeting Ihres Gens von Interesse an der R4-Stelle zu erleichtern.
Separat erhältlich:
pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA-Vektor – ein Vektor für mehrere Klonierungsstellen, der die induzierbare Expression Ihres Gens von Interesse unter Kontrolle des starken CMV-Promoters durch die Aufnahme des Tet-Operons fördert.
pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA-Vektor – ein Kontrollvektor mit induzierbarer Expression von GFP unter Kontrolle des starken CMV-Promoters durch Aufnahme des Tet-Operons.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Jump In™ T-REx™ CHO-K1 Kit, 1 Kit, Transfektionsmethode, Mammalian-Expression, Tetracyclin-Induktionsmittel, CHO-K1-Zelllinie, CMV/TO Promoter, Blasticidin, Geneticin™ (G-418), Hygromycin-Auswahlmittel, für die Proteinexpression verwendet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assay-Entwicklung |
| Zelllinie | CHO-K1 |
| Enthält | Jump-In™ T-REx™ CHO-K1-Zellen (2 Fläschchen mit je 1 ml), pJTI™ R4 DEST, CMV, TO, pA-Vektor (100 μg), pJTI™ R4 Int-Vektor (100 μg) |
| Inhalt und Lagerung | Jump-In™ T-REx™ CHO-K1-Zellen (2 Fläschchen mit je 1 ml), Lagerung in flüssigem Stickstoff pJTI™ R4 DEST CMV TO pA-Vektor (100 µg), Lagerung bei -20 °C pJTI™ R4 Int-Vektor (100 µg), Lagerung bei -20 °C |
| Liefertyp | Transfektion |
| Produkttyp | CHO-K1-Kit |
| Menge | 1 Kit |
| Format | Kit |
| Promoter | CMV/TO |
| Mehr anzeigen |