Learn More
Invitrogen™ Jump In™ T-REx™ HEK293-Kit
Jump In™ T-REx™ HEK293-Kit
Marke: Invitrogen™ A15008
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.20000kg
Beschreibung
Das Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit ermöglicht die gezielte Integration von genetischem Material an einer bestimmten vorgefertigten R4-Stelle in der Jump-In™ HEK293-Zelllinie, um eine induzierbare isogene stabile Zelllinie mit weniger Aufwand und in kürzerer Zeit als bei herkömmlichen Methoden der Zelltechnik zu erstellen. Diese Zellen exprimieren stabil das Tetracyclin-Repressor-Protein und ermöglichen so eine induzierbare Expression Ihres Retarget-Gens von Interesse nach Zugabe von Doxycyclin.Die hohe Retargeting-Effizienz, die durch die R4-Stellen in der HEK293-Zelllinie ermöglicht wird, erlaubt die Verwendung des isogenen Pools für zusätzliche Experimente, ohne dass eine klonale Auswahl durchgeführt werden muss. Alternativ ermöglicht die hohe Retargeting-Effizienz die einfache Auswahl eines positiven, stabilen Klons, der Ihr Gene von Interesse exprimiert.
Mit dem Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit können Sie:
Sparen Sie Zeit mit der schnellen und effizienten Erzeugung von hergestellten Zelllinien
Mit dem Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit können Sie funktionelle Zellpools in nur 2 Wochen ohne aufwändige Klonisolierung und -analyse erstellen. Das optimierte Protokoll erleichtert die gleichzeitige Generierung mehrerer Zelllinien. Selbst klonale Zelllinien können durch den hohen Anteil positiver Klone mit weniger Zeit- und Arbeitsaufwand erzeugt werden. Darüber hinaus bietet Ihnen die Jump-In™ Technologie die Freiheit, eine unbegrenzte Anzahl von Zelllinien ohne restriktive Lizenzierungsanforderungen zu erzeugen.
Erweitern Sie Ihre experimentellen Möglichkeiten
Das Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit ermöglicht die induzierbare Expression Ihres toxischen oder instabilen interessierenden Gens und ist die ideale Lösung für Ziele und Assays, bei denen transiente Engineering-Technologien problematisch sind. Das Kit bietet außerdem eine bequeme Möglichkeit, Zielpanels von Genfamilien, Isoformen oder Orthologen zu erstellen. Die Codierung von Genen für große Proteine oder Proteine mit mehreren Einheiten stellt kein Problem dar, da die Gateway™ Zielvektoren große Inserts akzeptieren.
Inhalt des Kits:
Jump-In™ T-REx™ HEK293-Zellen (2 Fläschchen mit je 1 ml)
PJTI™ R4 Dest CMV-TO pA Vektor (100μg) – Ein Gateway™ Zielvektor, der durch die Einbeziehung des Tet-Operon die induzierbare Expression Ihres interessierenden Gens unter Kontrolle des starken CMV-Promoters steuert.
PJTI™ R4 Int Vektor (100μg) – Drückt die R4-Integrase aus, um die Neuzielung Ihres interessierenden Gens auf die R4-Stelle zu erleichtern.
Separat erhältlich:
pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA Vektor--Ein Klonierungsvektor für mehrere Stellen, der die induzierbare Expression Ihres Gens von Interesse unter Kontrolle des starken CMV-Promoters durch die Inklusion des Tet-Operons fördert.
pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA Vektor--Ein Kontrollvektor mit induzierbarer Expression von GFP unter Kontrolle des starken CMV-Promoters durch Inklusion des Tet-Operons.
Spezifikation
Jump In™ T-REx™ HEK 293 Kit, 1 Kit, Transfektions-Bereitstellungsmethode, Mammalian Expression, Tetracyclin-Induktionsmittel, 293 (HEK) Zelllinie, CMV/TO Promoter, Blasticidin, Geneticin™ (G-418), Hygromycin-Auswahlmittel, für Proteinexpression verwendet | |
Jump-In™ T-REx™ HEK293-Zellen (2 Fläschchen je 1 ml), pJTI™ R4 DEST, CMV, TO, pA.Vektor (100 μg), pJTI™ R4 Int-Vektor (100 μg) | |
1 Kit |
Proteinbiologie, Proteinexpression, Säugetierexpression, regulierte Expression, gezielte Integration, Entwicklung stabiler Zelllinien | |
Jump In™ T-REx™ HEK 293-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.