Learn More
3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutzfilter
Für den Einsatz mit dem Jupiter Gebläse-Atemschutzsystem. Die 3M Jupiter™ Gebläse-Atemschutzfilter sind in vielen verschiedenen Ausführungen zum Schutz vor Gas oder Partikeln lieferbar.
Marke: 3M™ 7000145610
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77400kg
Beschreibung
Filter sind mit dem Atemschutzgerät Jupiter Powered Air Turbo zu verwenden.Spezifikation
ABEP3 | |
Combined Gas & Vapor and Particulate | |
Jupiter™ Powered-Air Respirator | |
12/Pckg. |