Learn More
Justrite™ Sicherheitswerkbank aus Holzlaminat für korrosive Stoffe
Die sichere Lagerung von Nitraten, Dichlorverbindungen, Phenolen und anderen hochkorrosiven Säuren ist für die Mitarbeiter wichtig. Justrite Sicherheitsschränke aus Holzlaminat ermöglichen es, korrosive Stoffe außerhalb des Gefahrenbereichs aufzubewahren.
Marke: Justrite™ 24150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.09956kg
Beinhaltet: Einstellbare Nivellierfüße, reflektierende Haz-Alert™ Etiketten und doppeltes Schlüsselset sorgen für Sicherheit.
Beschreibung
Die sichere Lagerung von Nitraten, Dichlorverbindungen, Phenolen und anderen hochkorrosiven Säuren ist für die Mitarbeiter wichtig. Justrite Sicherheitsschränke aus Holzlaminat ermöglichen es, korrosive Stoffe außerhalb des Gefahrenbereichs aufzubewahren.
- Langlebig und sehr chemikalienbeständig
- Hergestellt aus 0.75 Zoll (1.9 cm) Spanplatte, die innen und außen mit einem chemikalienbeständigen Laminat beschichtet ist — ohne innere Metallteile, die korrodieren könnten
- Mit doppelten Schiebetüren
- Herst.- Nr. 24120: Ideal für den einfachen Zugriff als Tischunterschrank; fasst bis zu sechs 2.5 l-Flaschen und verfügt über nicht verriegelbare Schiebetüren
- Herst.- Nr. 24140: Oberseite aus hochdichtem Polyethylen, mit leicht erhabenem, gebogenem Rand, der verschüttete Flüssigkeiten zurückhält und die Reinigung erleichtert
- Herst.- Nr. 24150 : Geeignet für umfangreiche Lagerung und Aufstellen auf dem Boden
Spezifikation
54.51 in. | |
Lagerschrank für korrosive Stoffe und Säuren | |
43,5 cm | |
42 in. | |
106,7 cm | |
145 kg | |
17.11 in. | |
Königsblau | |
152,4 cm | |
49 x 2,5 l-Flaschen | |
2 | |
40.48 in. |
138,5 cm | |
102,8 cm | |
60 in. | |
Holz | |
Einstellbare Nivellierfüße, reflektierende Haz-Alert™ Etiketten und doppeltes Schlüsselset für mehr Sicherheit | |
17.8 in. | |
43,5 x 102,8 x 138,5 cm (17,11 x 40,48 x 54,51 in.) | |
45,4 cm | |
320 lb. | |
Manueller Verschluss | |
2 |