Learn More
Justrite™ Abflussbehälter
Zur einfachen Sammlung von Lösungsmitteln
Marke: Justrite™ 10905
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Sammeln Sie verbrauchte Lösungsmittel aus Reinigungsgeräten auf sichere Weise
- Der abnehmbare Weithalstrichter aus beschichtetem Stahl fängt abgelassene Flüssigkeiten sicher auf, ohne Verschütten oder Danebenlaufen
- Die integrierte Flammensperre verhindert einen Kontakt zwischen offenen Flammen und Inhalt
- Der angebrachte Griff ermöglicht einen einfachen Transport
- 0.75 Zoll- (1.9 cm)-Gewindestopfen ermöglicht die sichere Entsorgung von Altflüssigkeiten aus dem Behälter in einen Behälter für dauerhafte Aufbewahrung
- Die optionale Abdeckung (separat erhältlich, siehe 19-018-411) für den Auffangbehälter hält Schmutz fern
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Spezifikation
19 l | |
29.5 cm | |
5 gal. | |
42.5 cm | |
Weithalstrichter, Flammensperre, befestigter Griff | |
16,75 in. | |
Abflussdose |
FM | |
11.6 Zoll | |
Rot | |
Je 1 | |
Zum einfachen Auffangen von Lösungsmitteln | |
Verzinkter Stahl |