Learn More
Justrite™ DRUM FAUCET W / O SCREEN
Für viskose Flüssigkeiten
Marke: Justrite™ 08955
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Abgedichtet, um Undichtigkeiten zu verhindern
- Selbstschließend
- Aus Messing
- Interne Flammensperre
- 3/4 Zoll FNPT-Stopfen
Spezifikation
Fasshahn | |
Manuell | |
Für viskose Flüssigkeiten |