Learn More
Justrite™ Metallschrank für Säuren mit ChemCor™ Auskleidung
Maximaler Schutz Ihren Mitarbeiter vor aggressiven Säuren und korrosiven Chemikalien mit dem Justrite Metallic Acid Cabinet mit ChemCor™ Liner.
3435.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FM, NFPA, OSHA |
---|---|
Innentiefe (angloamerikanisch) | 14.56 Zoll |
Außentiefe (metrisch) | 45,72 cm |
Innentiefe (metrisch) | 37 cm |
Farbe | Blau |
Beinhaltet: Beide Modelle verfügen über einen zusätzlichen Ablagekasten aus Polyethylen. Der Ablagekasten kann auf dem Schrank befestigt und als zusätzliche Arbeitsfläche genutzt werden. Zudem hat der Endanwender die Wahl zwischen zwei Aufklebern: “Basen” oder “SÄUREN”
Produktcode | Marke | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11945446
|
Justrite™
8930222 |
225 lb. | 102 kg |
3435.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- 100 % nahtlose ChemCor™ Schutzfolie an allen Innenwänden, Oberseiten, Auffangwannen, Innentüren und Einlegeböden schützt freiliegende Schrankflächen vor Rost und Korrosion
- Die nahtlose Oberfläche macht Nieten oder Befestigungselemente überflüssig und verhindert Korrosion durch durchlaufende Chemikalien
- Die langlebige, porenfreie Innenbeschichtung aus Thermoplast widersteht Verfärbungen und kann problemlos und gründlich gereinigt werden
- Doppelwände aus 18-Gauge-Stahlblech, geschweißt
- Mit flüssigkeitsdichter Auffangwanne 2 Zoll (5 cm), zwei Lüftungsöffnungen, verstellbaren Einlegeböden und höhenverstellbaren Füßen
- Außenseiten, vollständig mit Epoxidharzbeschichtung und mit eingebrannter blauer Pulverbeschichtung, sind besonders widerstandsfähig gegen Beschädigung durch aggressive Chemikalien
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Compliance
Erfüllen die OSHA- und NFPA-Anforderungen.
Serviceleistungen
10 Jahre
Spezifikation
FM, NFPA, OSHA | |
45,72 cm | |
Blau | |
37 x 100,3 x 100,6 cm (14,56 x 39,5 x 39,62 in.) | |
Stahl (CR) | |
43 Zoll | |
39.62 Zoll | |
100,6 cm | |
30 gal. | |
1 | |
39.5 Zoll | |
100,3 cm |
14.56 Zoll | |
37 cm | |
18 Zoll | |
44 Zoll | |
Lagerschrank | |
Entzündbare Stoffe | |
112 cm | |
ChemCor™ Liner, doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem Stahl, flüssigkeitsdichte 2 Zoll-Auffangbehälter, zwei Belüftungsöffnungen, verstellbare Einlegeböden, selbstverriegelnde Drei-Punkt-Schiebetüren aus Edelstahl mit U-Loc™ abschließbarem Griff, Stoßblech | |
1 | |
Epoxid, Thermoplast | |
109 cm |