Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Sicherheitsbehälter Typ I, ovale Form
Die Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber Einbeulen, Punktion und Absplittern. Der nichtmetallische ovale Sicherheitsbehälter Typ I dient zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, die zu einer Korrosion von Edelstahlbehältern führen würden.
114.00 € - 123.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Sicherheitskanne |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FM, NFPA, OSHA |
Beschreibung | Dellen-, durchstich-, splitterfest |
Material | Polyethylen |
Enthält | Flammensperre und Edelstahl-Hardware, Ventilausguss |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10601323
|
Justrite™
14065Z |
0,5 gal. | Rot |
114.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10180562
|
Justrite™
14160Z |
1 gal. | Rot |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12931375
|
Justrite™
12162 |
1 gal. | Weiß |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Gefertigt aus Polyethylen hoher Dichte für Beständigkeit gegen Eindrücke, Durchstechen und Absplittern.- Verwendung mit zähen Säuren und korrosiven Stoffen, einschließlich Flüssigkeiten, die rostfreie oder stahlbeschichtete Sicherheitsdosen angreifen
- Druckentlastungsmechanismus verhindert den Aufbau von Dämpfen
- Selbstschließende Kappe und Flammensperre arbeiten zusammen, um das Eindringen von Zündquellen zu verhindern, ohne den Flüssigkeitsstrom in oder aus dem Behälter einzuschränken
- Edelstahl-Hardware für überlegene chemische Beständigkeit
- Praktischer Auslösemechanismus und integrierter Griff für einfaches Spenden und Tragen
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Spezifikation
Sicherheitskanne | |
Dellen-, durchstich-, splitterfest | |
Flammensperre und Edelstahl-Hardware, Ventilausguss | |
7.6 in. | |
4.6 in. | |
1.45 in. |
FM, NFPA, OSHA | |
Polyethylen | |
Oval | |
19,3 cm | |
11,6 cm | |
3,6 cm |