Learn More
Justrite™ Nichtmetallische, selbstverschließende, korrosionsbeständige Behälter
Beständig gegen Säuren und Laugen
Marke: Justrite™ 12260
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.12000kg
Beschreibung
Beständig gegen Säuren und Laugen
- Bewahrt nicht-entflammbare korrosive Substanzen sicher auf
- Durchscheinend weiße HDPE-Konstruktion ist beulen-, loch- und chemikalienbeständg
- Markiert in Litern, Quarts und Gallonen für präzises Befüllen und Dispensieren
- Ausgießer ohne Flammsperre für schnelles Entleeren; federschließende Kappe für feste Abdichtung
- Weithals auf Kat. Nr. 17-985-89B, -89C, und -89D erleichtert Befüllen und Ausgießen
†Oval.
Spezifikation
Sicherheitskanne aus Edelstahl | |
2.5 gal. | |
Weiß | |
Federverschluss | |
15.25 in. | |
1.45 in. | |
9.27 cm |
Beulen, Löcher und Chemikalien, Säuren | |
9 l | |
Polyethylen | |
Oval | |
38.7 cm | |
10.75 in. | |
27.3 cm |