Learn More
Justrite™ Sicherheitskannen aus Stahl, Typ I
Robuste, hochwertige 24 Gauge-Edelstahldosen mit doppelten Siegelnähten
71.27 € - 154.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Sicherheitsbehälter Typ I |
---|---|
Beschreibung | Doppelnaht |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Abfüllen und Ausgießen von entzündlichen Stoffen |
Material | Stahl |
Ausführung | Pulverlack |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11903609
|
Justrite™
7150200Z |
Gelb | 5 gal. | Schwenkbarer, runder Griff |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12981375
|
Justrite™
10001 |
Rot | 0,13 gal. | Auslösergriff |
154.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15318623
|
Justrite™
10301 |
Rot | 1 gal. | Schwenkbarer, runder Griff |
87.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12991375
|
Justrite™
10101Z |
Rot | 0.25 gal. | Auslösergriff |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11953599
|
Justrite™
7120200Z |
Gelb | 2 gal. | Schwenkbarer, runder Griff |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Hochwertige Stahlkonstruktion mit Doppelnähten zum Schutz vor Lecks. Der auslaufsichere, selbstschließende Ausguss mit integriertem Überdruckmechanismus entlüftet automatisch zwischen 3 und 5 psig.
- Doppelfalznähte schützen vor Auslaufen.
- Korrosionsbeständige Ableiter aus rostfreiem Stahl verhindern eine Entzündung des Inhalts und ermöglichen gleichzeitig einen schnellen Flüssigkeitsfluss.
- Der gerippte und erhöhte Boden sorgt für zusätzliche Festigkeit und verhindert ein versehentliches Durchstechen.
- Die hochglänzende Pulverbeschichtung ist chemikalienbeständig und äußerst strapazierfähig.
- Das Warnetikett enthält eine extra große ID-Zone zur Kennzeichnung des Inhalts durch den Benutzer.
- Behälter in einer Größe von 1 pt. (0.5 l) und 1 qt. (1 l) haben einen praktischen einhändigen Auslösegriff für das einfache Ausgießen.
- Größere Behälter haben ergonomisch geformte Schwenkgriffe, die nicht zum Abfüllen gedacht sind.
- Das geräumige Design sorgt für einen besseres Gleichgewicht, erleichtert das Tragen und bietet ausreichend Kopfraum für die Aufnahme von Ölzusätzen.
Bestellinformation
Erhältlich in Rot für die Lagerung von entflammbaren Stoffen, in Gelb für Dieselkraftstoff und in Blau für Kerosin. Die roten Behälter sind in mehreren Größen mit einem Polypropylen-Trichter erhältlich, der am Behälter angebracht wird und das Ausgießen in kleinere Öffnungen erleichtert.
Zertifizierungen
UL- und UCL-gelistet. FM-zugelassen. TÜV-zertifiziert.
Compliance
Erfüllen die OSHA- und NFPA-Anforderungen und sind CARB-konform.
Garantie
Zehn Jahre.
Spezifikation
Sicherheitsbehälter Typ I | |
Für das Abfüllen und Ausgießen von entzündlichen Stoffen | |
Pulverlack |
Doppelnaht | |
Stahl | |
10 Jahre |