Learn More
K-Ras G12C-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493547 50 mg -
16490008 5 mg -
16477528 10 mg 10 Milligramm
16417486 100 mg -
16411739 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493547 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18604
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress K-Ras G12C-IN-1 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2014152588 A1.
K-Ras G12C-IN-1 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2014152588 A1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material K-Ras G12C-IN-1
CAS 1629265-17-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23Cl2N3O3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 40 mg/mL (89.22 mM)
SMILES ClC(C=C(OC)C(NCC(N1CCN(C(C=C)=O)CC1)=O)=C2)=C2C3=CC=CC=C3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 448.34
Formelmasse 448.34
Reinheit (%) 98.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease