Learn More
Blue Eagle Gesichtsschutz mit Stirnschutz und Visier
Artikelnummer. 16609893
Encompass
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
16609893 Orange 100 Stück
16622113 Gelb 100 Stück
16689883 Blau 100 Stück
16699883 Grün 100 Stück
4 options
Artikelnummer. 16609893
Marke: Blue Eagle K25NK4OR
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Schützen Sie Ihr Gesicht mit zertifizierten Arbeitsschutz-Gesichtsschutzschilden. Diese sind für den Einsatz in einem breiteren Temperaturbereich zugelassen und aus praktischen Gründen in verschiedenen Farben erhältlich.
  • Box mit 100 Gesichtsschutzen mit Kopf- und Schweißband sowie 100 Visieren
  • Visier aus 0,8 mm dickem Polycarbonatkunststoff
  • Zusammenbau vor der ersten Verwendung erforderlich
  • Getestet und zugelassen für eine Arbeitsumgebung mit größerem Temperaturbereich
  • Erhältlich in verschiedenen Farben
  • Zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung
Compliance
This product complies with the essential requirements for health and safety as they are provided by the European Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment.
Spezifikation
Objektivtyp Höchste optische Klasse 1
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Beschreibung Zusammenbau vor der ersten Verwendung erforderlich
Farbe Orange
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Verordnung (EU) 2016/425
Linsenfärbung Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zugelassen für einen Umgebungstemperaturbereich von –5 bis +55 °C
Kopfgurtmaterial Polypropylen/Polyester
Menge 100/Karton
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial ABS