Learn More
MedChemExpress Kaempferitrin
Artikelnummer. 16439048
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16439048 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439048 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0628
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Kaempferitrin is a natural flavonoid, possesses antinociceptive, anti-inflammatory, anti-diabetic, antitumoral and chemopreventive effects, and activates insulin signaling pathway.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 578.52 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 482-38-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.12%
Löslichkeit DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Lespedin∣ Lespenephryl
Ziel Insulin Receptor