missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Antibody (KLK4/8943), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44627-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
| Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry | |
| KLK4/8943 | |
| Unconjugated | |
| AI2A1, ARM1, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EMSP, EMSP1MGC116827, Enamel matrix serine proteinase 1, kallikrein 4 (prostase, enamel matrix, prostate), kallikrein-4, Kallikrein-like protein 1, kallikrein-related peptidase 4, KLK-L1MGC116828, Prostase, PRSS17enamel matrix serine protease 1, PSTSandrogen-regulated message 1, Serine protease 17 | |
| Recombinant fragment of human Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 protein (around aa 1-200) (Uniprot: Q9Y5K2). Exact sequence is proprietary. | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors | |
| 9622 | |
| Store at 4⪚C. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur