Learn More
Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Antibody (KLK4/8943), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
Antigen Kallikrein 4/Prostase/EMSP1
Klon KLK4/8943
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30300386
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44627-20ug
20 μg
256.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30293957
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44627-100ug
100 μg
484.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
Kallikrein 4/Prostase/EMSP1
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
AI2A1, ARM1, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EMSP, EMSP1MGC116827, Enamel matrix serine proteinase 1, kallikrein 4 (prostase, enamel matrix, prostate), kallikrein-4, Kallikrein-like protein 1, kallikrein-related peptidase 4, KLK-L1MGC116828, Prostase, PRSS17enamel matrix serine protease 1, PSTSandrogen-regulated message 1, Serine protease 17
Recombinant fragment of human Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 protein (around aa 1-200) (Uniprot: Q9Y5K2). Exact sequence is proprietary.
Primary
Store at 4⪚C.
KLK4/8943
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
10 mM PBS with 0.05% BSA
9622
IgG1 κ
Protein G purified