Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kallikrein-Inhibitor
Artikelnummer. 15447509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447509 5 mg 5 Milligramm
15457509 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447509 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66234.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97145-43-2
Summenformel Gehäuse C35H55N11O9
Synonym N-Acetyl-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2}; KKI 5
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Formelmasse 773,89
Löslichkeit Löslich in Wasser bei 1 mg/ml
Produkttyp Kallikrein-Inhibitor
Form Fest