Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kallikrein-Inhibitor
Artikelnummer. p-7070103
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15457509
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66234.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97145-43-2
Summenformel C35H55N11O9
Synonym N-Acetyl-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2}; KKI 5
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Formelmasse 773.89
Löslichkeit Löslich in Wasser bei 1 mg/ml
Produkttyp Kallikrein Inhibitor
Form Fest