Learn More
TOKU-E™ Kanamycin ReadyMade™ Solution
Artikelnummer. 30044060
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30044060 10 x 1 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30044060 Lieferant TOKU-E™ Lieferanten-Nr. K03410x1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kanamycin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile solution of Kanamycin Sulfate, USP formulated in water.
  • CAS Number: 25389-94-0; 70560-51-9; 133-92-6
  • Molecular Formula: C18H36N4O11 · H2SO4
  • Molecular Weight: 582.58 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: liquid
  • Source: Streptomyces kanamyceticus
  • Spectrum: Kanamycin Sulfate is a broad-spectrum antibiotic but is most active against aerobic Gram-negative bacteria
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit resulting in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein. Resistance to aminoglycosides is due the presence of aminoglycoside-modifying enzymes (acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase)
Spezifikation
CAS 25389-94-0
Chemischer Name oder Material Kanamycin
Farbe Clear, colorless
Inhalt und Lagerung -20°C
Beschreibung Kanamycin ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in Water
Konzentration 50.0 to 52.5 mg/mL
Form Clear, colorless solution
Produkttyp Antibiotic
Sterilität Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven None
Ohne Additive None
Zusammensetzung Liquid in Water
Zur Verwendung mit (Anwendung) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Produktlinie ReadyMade™ Solutions
Menge 10 x 1 ml
Versandbedingung Ice Pack
Quelle Streptomyces Kanamyceticus
Spezies Bacteria