missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes KappaB Ras1, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0461
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
KappaB Ras1 synthetisches Peptid, PEP-0461, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem KappaB Ras-1 überein. PEP-0461 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20341 verwendet werden.Spezifikation
28512 | |
gereinigt | |
KappaB ras1, human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9NYS0 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
NKIRAS1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |