Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Kegelstopfen, GPN600 Serie
Hergestellt aus Polyethylen. Pöppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Kegelstopfen, Serie GPN600, können als Stopfen in Bohrungen oder Innengewinden oder als Kappe für Außengewinde verwendet werden.
Marke: Poeppelmann™ 60004390000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56700kg
Beschreibung
- Polyethylen
- Naturfarben
Spezifikation
Kegelverschlüsse | |
51,5 mm | |
42,5 mm | |
Naturfarben |
Polyethylen | |
100/Packung | |
Verwendung als Stopfen in Bohrungen oder internen Gewinden oder als Verschlusskappen für externe Gewinde |