Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Hervorragend geeignet zum Schließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universalschutzkappen/-stopfen werden aus gelbem PE-LD Kunststoff hergestellt.
Marke: Poeppelmann™ 61000300000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38700kg
Beschreibung
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
- Konisches Design, ideal für Toleranzen
Spezifikation
38,2 Durchmesser x 23 mm H | |
48 mm | |
Gelb | |
Polyethylen | |
41,4 mm |
Wird universell als Stopfen oder Kappe verwendet; das konische Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen | |
Verschlusspfropfen | |
100/Packung | |
36,6 Durchmesser x 23 mm H |