Learn More
Kartogenin, TRC
Artikelnummer. 30137020
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137020 10 g 10 Gramm
30003400 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137020 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK13980010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4727-31-5
Summenformel C20 H15 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 317.34
Synonym 2-[([1,1'-Biphenyl]-4-ylamino)carbonyl]benzoic Acid, 2-[(Biphenyl-4-yl)carbamoyl]benzoic Acid, 4'-Phenylphthalanilic Acid, KGN;
IUPAC-Name 2-[(4-phenylphenyl)carbamoyl]benzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kartogenin
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
Formelmasse 317.1052