Learn More
Kauniolide, MedChemExpress
Beschreibung
Kauniolide(81066-45-7) is a natural compound.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kauniolide |
| CAS | 81066-45-7 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H18O2 |
| Menge | 5 mg |
| SMILES | CC([C@]1([H])[C@](OC2=O)([H])[C@](CC3)([H])C2=C)=CCC1=C3C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.3 |
| Formelmasse | 230.3 |
| Güte | Research |
| Mehr anzeigen |