Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Kegelschliffklammer, POM, KC
KECK™ Kegelschliffllammern für eine sichere Schliffverbindung.
Marke: DWK Life Sciences 286336409
Weitere Details : Netto-Gewicht : 142.00000kg
Beschreibung
KECK™ Klammern aus POM (Polyoxymethylen) mit konischen Schliffverbindungen lassen sich einfach, sicher und schnell anbringen. Sie zeichnen sich durch eine Formstabilität und ihre guten Federeigenschaften aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen wird die Glasoberfläche beim Aufsetzen nicht beschädigt. Dies erhöht die Sicherheit im Labor. Die Größen lassen sich durch die unterschiedlichen Farben leicht voneinander unterscheiden.
- Hervorragende Formstabilität und gute Federeigenschaften
- Keine Beschädigung der Glasoberfläche während der Befestigung im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen
- Einfaches, sicheres und schnelles Auf- und Absetzen
- Farbcodierung nach Größe
Spezifikation
100 | |
Sicherung der konischen Schliffverbindungen | |
NS 19 |
POM | |
Sicherung der konischen Schliffverbindungen | |
Blau |