Learn More
Gibco™ Keratinocyte SFM (1X), without calcium chloride
Artikelnummer. 10505013 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10505013 500 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10505013 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 37010022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 €
    224.65 € / 1 Sets
    Sparen 36.35 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Keratinozyten-SFM (1x), ohne Calciumchlorid
Enthält L-Glutamin, aber kein Calciumchlorid. Keratinozyten-SFM wird mit vorab geprüftem, rekombinantem humanem Epidermalem Wachstumsfaktor 1-53 (EGF 1-53) und Rinderhypophysenextrakt (BPE) in separaten Packungen geliefert. Die Komponenten sind nicht separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Epithelzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Kit
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Kein Calciumchlorid
Menge 500 ml
Inhalt und Lagerung • 500 ml Keratinozyten-SFM Basalmedium; im Kühlschrank (2 bis 8 °C) vor Licht geschützt lagern
• 25 mg Rinderhypophysenextrakt (BPE); im Tiefkühlgerät (-5 bis -20 °C) vor Licht geschützt lagern
• 2,5 µg EGF, rekombinant human; im Tiefkühlgerät (-5 bis -20 °C) vor Licht geschützt lagern
Komplettmedium: im Kühlschrank (2 bis 8 °C) vor Licht geschützt lagern
Culture Type Säugetierzellkultur