Learn More
Ion Torrent™ Keratinozyten-SFM mit L-Glutamin
Artikelnummer. 11590526 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
Packungsgröße:
5000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11590526 10 x 500 ml 5000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11590526 Lieferant Ion Torrent™ Lieferanten-Nr. 17005059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1302.00 €
    1054.65 € / 5000 Milliliter
    Sparen 247.35 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Keratinocyte-SFM, with L-glutamine
mit L-Glutamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Keratinozyten, Epithelzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Serum-freies Medium (SFM)
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot
Menge 10 x 500 ml
Culture Type Säugetierzellkultur