Learn More
Ketoconazole, MedChemExpress
Beschreibung
Ketoconazole (R-41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 and CYP24A1 inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ketoconazole |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 65277-42-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H28Cl2N4O4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ketoconazol R 41400 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (47.04 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |