Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 10 mm-Kleinflansch aus Edelstahl mit Hülsenschliff
56.55 € - 65.20 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Menge | Je 1 |
Größe (metrisch) | KF DN 10 mm |
Typ | Kurze PAGE-Gele |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10069530
|
VACUUBRAND™
20662800 |
NS 14/35 |
56.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10766681
|
VACUUBRAND™
20662801 |
NS 19/38 |
65.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Edelstahl | |
Je 1 | |
KF DN 10 mm | |
Kurze PAGE-Gele |