Learn More
Lonza™ KGM™ Keratinozyten-Wachstumsmedium SingleQuots™ Supplemente und Wachstumsfaktoren
Artikelnummer. 11675490
Ansicht ändern
Click to view available options
Zelltyp:
Keratinozytenzellen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zelltyp Packungsgröße
11675490 Keratinozytenzellen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11675490 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. CC4131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00 €
    201.82 € / 1 Stück
    Sparen 48.18 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kit mit Supplementen und Wachstumsfaktoren für die Verwendung mit Basalmedium für Keratinozyten.
  • Separat erhältliches SingleQuot™ Kit zur Ergänzung des Basalmediums.
  • Teil des vollständigen KGM™ Keratinozyten-Wachstumsmedium BulletKit™ (Katalognummer CC-3111), das aus Basalmedium und Supplementen in einer gemeinsamen Packung besteht.
  • Enthält Folgendes:
    • BPE Low Protein – nicht spezifisch
    • HEGF
    • Rekombinantes humanes Insulin 0,5%
    • Hydrocortisonlösung
    • Gehäuse GA-1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zelltyp Keratinozytenzellen
Produkttyp Supplements und Wachstumsfaktoren
Inhalt und Lagerung BPE geringe Proteinkonzentration – nicht spezifisch, HEGF, rekombinantes humanes Insulin 0,5 %, Hydrocortisonlösung, GA-1000
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.