missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KHK Monoclonal Antibody (OTI4H3), TrueMAB™, OriGene
Beschreibung
This gene encodes ketohexokinase that catalyzes conversion of fructose to fructose-1-phosphate. The product of this gene is the first enzyme with a specialized pathway that catabolizes dietary fructose. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | KHK |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI4H3 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gen | KHK |
| Gen-Zugriffsnummer | P50053 |
| Gen-Alias | ketohexokinase |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?