missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KHK Monoclonal Antibody (OTI4H3), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. p-200010817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17553801 30 μL 30 Mikroliter
17533801 100 μL -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17553801

Marke: Origene Technologies TA501282S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

KHK Monoclonal antibody specifically detects KHK in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Spezifikation

Antigen KHK
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4H3
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen KHK
Gen-Zugriffsnummer P50053
Gen-Alias fructokinase; hepatic fructokinase; KETHPRO; ketohexokinase; ketohexokinase (fructokinase); ketohexokinase isoform a; Khk; testicular tissue protein Li 102
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human KHK produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3795
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.