Learn More
KI696 isomer, MedChemExpress
Beschreibung
KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | KI696 isomer |
| CAS | 1799974-69-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C28H30N4O6S |
| Menge | 1 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=C(N2C)C(N=N2)=CC([C@@H](C3=CC(CN(C[C@H]4C)S(=O)(C5=CC=CC=C5O4)=O)=C(C)C=C3)CC(O)=O)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 550.63 |
| Formelmasse | 550.63 |
| Mehr anzeigen |