Learn More
KIAA1033 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | KIAA1033 |
---|---|
Konzentration | 0.15 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896385
|
Proteintech
51101-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886385
|
Proteintech
51101-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a component of the WASH complex, which functions in the intracellular transport of endosomes. Mutations in this gene have been detected in individuals with autosomal recessive cognitive disability. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
KIAA1033 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q2M389 | |
23325 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
WASHC4 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1033, SWIP, WASH complex subunit 7 | |
WASHC4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |