Learn More
KIF1-binding protein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-97110-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18641372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 €
    307.65 € / 100 Mikroliter
    Sparen 18.35 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
KIF1-binding protein Polyclonal antibody specifically detects KIF1-binding protein in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
KIF1-binding protein
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000
DKFZP586B0923, KBP, KIAA1279, KIF1-binding protein, TTC20
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human KIF1-binding protein (Uniprot#: Q96EK5; Met1-Thr621)
100 μg
Primary
Human
Purified
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
26128
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.