Learn More
KIF1-binding protein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00 € - 307.65 €
Spezifikation
| Antigen | KIF1-binding protein |
|---|---|
| Verdünnung | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18641372
|
Novus Biologicals
NBP2-97110-100ul |
100 μg |
326.00 € 307.65 € / 100 Mikroliter Sparen 18.35 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18671564
|
Novus Biologicals
NBP2-97110-50ul |
50 μg |
216.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
KIF1-binding protein Polyclonal antibody specifically detects KIF1-binding protein in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| KIF1-binding protein | |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| DKFZP586B0923, KBP, KIAA1279, KIF1-binding protein, TTC20 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human KIF1-binding protein (Uniprot#: Q96EK5; Met1-Thr621) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 26128 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |